Learn More
Ácido 2,3-Dihidroxipropanoico (20% en agua), TRC
Código de producto. 30133152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133152 5 g 5 g
30136648 25 g 25 g
30011914 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934535G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 473-81-4
Fórmula molecular C3H6O4
Peso molecular (g/mol) 106.08
Sinónimo Glyceric Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dihidroxipropanoico
SMILES OCC(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxypropanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O4/c4-1-2(5)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0266
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3-Dihydroxypropanoic Acid 20%