Learn More
2,3-Dihidroxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404110 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11404110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11307.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.70€
    21.65€ / 10 g
    Ahorro 4.05€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El 2,3-dihidroxinaftaleno se usa para fabricar tintes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes de bronceado, antioxidantes y antisépticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dihidroxinaftaleno se utiliza en la fabricación de colorantes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes bronceantes, antioxidantes y antisépticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxynaphthalene
CAS 92-44-4
Punto de fusión 162°C to 165°C
Temperatura de inflamación 175°C
Fórmula molecular C10H8O2
Número MDL MFCD00004073
Cantidad 10 g
Beilstein 742375
Sinónimo 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln.
Clave InChI JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 160.17
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%