Learn More
2,3-Dihidroxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483694 250 g 250 g
11473694 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483694 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11307.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
El 2,3-dihidroxinaftaleno se usa para fabricar tintes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes de bronceado, antioxidantes y antisépticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dihidroxinaftaleno se utiliza en la fabricación de colorantes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes bronceantes, antioxidantes y antisépticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-44-4
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004073
Clave InChI JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-diol
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 162°C to 165°C
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 742375
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%