Learn More
2',3-Dihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377429 1 g 1 g
11387429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27841.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6068-76-4 | Molecular Formula: C15H10O4 | Molecular Weight: 254.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6068-76-4
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Número MDL MFCD00017674
Clave InChI VECGDSZOFMYGAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,2'-dihydroxyflavone, 2',3-dihydroxyflavone, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2'-hydroxyflavonol, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl, 2'3-dioh-flavone, 3,2'-dihydroxy flavone, acmc-1b19t, 7,8-dihydroxyflavone-derivative-1
PubChem CID 455313
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-(2-hidroxifenil)cromos-4-ona
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=C(O)C(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3-Dihydroxyflavone
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 97%