Learn More
Ácido 2,3-Dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30136552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136552 100 g 100 g
30137476 10 g 10 g
30011651 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451650100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-38-8
Fórmula molecular C7 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Sinónimo Benzoic acid, 2,3-dihydroxy-, o-Pyrocatechuic acid (6CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxysalicylic acid, Catecholcarboxylic acid, NSC 27435, Pyrocatechuic acid
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266