Learn More
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459412 10 g 10 g
11469412 50 g 50 g
11479412 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459412 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10144.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Los ácidos dihidroxibenzoicos se utilizan como intermedios para productos farmacéuticos y otras síntesis orgánicas. Se utiliza como matriz para la ionización de péptidos, proteínas y carbohidratos. En el campo industrial, se utiliza para resinas, poliésteres, plastificadores, colorantes, conservantes y productos químicos de caucho. También se utiliza como fenol seleccionado como inhibidor de MMP (metaloproteinasa de matriz).
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-38-8
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00002446
Clave InChI GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión 204°C to 208°C
Densidad 1.542
Cantidad 10 g
Beilstein 2209117
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%