Learn More
2,3-Dihidroxibenzamida, TRC
Código de producto. 30382276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382276 250 mg
30374187 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451020250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13189-89-4
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo 3-Carbamoyl-1,2-benzenediol
SMILES NC(=O)c1cccc(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxybenzamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-7(11)4-2-1-3-5(9)6(4)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426