Learn More
2,3-Dihidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495573 5 g 5 g
11405583 25 g 25 g
11415583 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13490.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24677-78-9
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.122
Número MDL MFCD00003324
Clave InChI IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 90579
ChEBI CHEBI:50197
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 106°C to 109°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2041781
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 97%