Learn More
2,3-Dihidroxi-7-sulfamoil-benzo[f]quinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxy-7-sulphamoyl-benzo[f]quinoxaline |
| CAS | 118876-57-6 |
| Fórmula molecular | C12 H9 N3 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O4S/c13-20(18,19)9-3-1-2-7-6(9)4-5-8-10(7)15-12(17)11(16)14-8/h1-5H,(H,14,16)(H,15,17)(H2,13,18,19) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cccc2c1ccc3nc(O)c(O)nc23 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxibenzo[f]quinoxalina-7-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 291.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0314 |