Learn More
Ácido 2,3-dihidroxi-6-metil-7-(fenilmetil)-4-propil-1-naftalenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxy-6-methyl-7-(phenylmethyl)-4-propyl-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 213971-34-7 |
| Fórmula molecular | C22 H22 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | FX11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O4/c1-3-7-16-17-10-13(2)15(11-14-8-5-4-6-9-14)12-18(17)19(22(25)26)21(24)20(16)23/h4-6,8-10,12,23-24H,3,7,11H2,1-2H3,(H,25,26) |
| SMILES | CCCc1c(O)c(O)c(C(=O)O)c2cc(Cc3ccccc3)c(C)cc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-bencil-2,3-dihidroxi-6-metil-4-propilnaftaleno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 350.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1518 |