Learn More
Ácido 2,3-Dihidroxi-4-oxopentanoico, TRC
Código de producto. 30133969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133969 250 mg 250 miligramos
30012455 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37520-06-2
Fórmula molecular C5H8O5
Peso molecular (g/mol) 148.11
Sinónimo 2,3-Dihydroxy-4-ketovaleric Acid, 5-Deoxy-4-pentulosonic Acid
SMILES OC(C(C)=O)C(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxy-4-oxopentanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O5/c1-2(6)3(7)4(8)5(9)10/h3-4,7-8H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0372
Porcentaje de pureza >95%