Learn More
Ácido 2,3-dihidroxi-3-metilbutanoico, TRC
Código de producto. 30369279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369279 100 mg
30388227 10 mg
30384365 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD456055100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1756-18-9
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dihidroxi-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)(O)C(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0579