Learn More
Ácido 2,3-Dihidroxi-2-metilbutanoico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30008915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008915 10 mg 10 miligramos
30008762 50 mg 50 miligramos
30010269 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45432810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2839062-01-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-dihydroxy-2-methylbutanoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 H10 O4 . Na
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c1-3(6)5(2,9)4(7)8/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8)
SMILES [Na].O=C(O)C(O)(C)C(O)C
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dihidroxi-2-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 157.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.05
Porcentaje de pureza >95%