Learn More
Ácido 2,3-Dihidroxi-2-metilbutanoico Sal de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxy-2-methylbutanoic Acid Sodium Salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 H9 Na O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4.Na/c1-3(6)5(2,9)4(7)8;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CC(O)C(C)(O)C(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | (2,3-dihidroxi-2-metilbutanoil)oxisódico |
| Peso molecular (g/mol) | 156.112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.04 |
| Porcentaje de pureza | >95% |