Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 2,3-dihidroxi-1-piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 473436-50-9 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c15-11-7-4-8-14(12(11)16)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15-16H,4,7-9H2 |
| SMILES | OC1CCCN(C1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | benzil 2,3-dihidroxipiperidina-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1158 |