Learn More
2,3-Dihidroxi-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30367023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367023 10 mg 10 miligramos
30354618 50 mg 50 miligramos
30360355 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD36051010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-37-8
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.15
Sinónimo 2,3-Dihydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthosemiquinone, 2,3-Dihydroxynaphthoquinone, Isonaphthazarin, Isonaphthazarine, NSC 401107
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxinaftaleno-1,4-dión
SMILES OC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(14)9(7)13/h1-4,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0266