Learn More
2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carbonitrilo, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259762 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10350953 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47816CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859851-02-8
Fórmula molecular C7H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 167.18
Número MDL MFCD08060540
Clave InChI HSQAPDOVCIFQCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 7537659
Nombre IUPAC 2H,3H-tieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carbonitrilo
SMILES N#CC1=C2OCCOC2=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.19
Porcentaje de pureza 95%