Learn More
2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10215534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10215534 5 g 5 g
10187892 250 mg 250 miligramos
10012134 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215534 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47804DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 204905-77-1
Fórmula molecular C7H6O3S
Peso molecular (g/mol) 170.182
Número MDL MFCD01651766
Clave InChI GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
PubChem CID 3540090
Nombre IUPAC 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carbaldehído
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 97%