Learn More
2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ilmetanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10680705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10680705 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10341673 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680705 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47809DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859851-01-7
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD08060539
Clave InChI LRWVQOFWMRDMHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol,2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy-thiophene-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxan-5-ylmethan-1-ol, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 7537657
SMILES OCC1=C2OCCOC2=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC {2H,3H-tieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-il}metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%