Learn More
2,3-Dihidropirido[2,3-d][1,3]oxazol-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10345012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10345012 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10293182 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10345012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06586EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 60832-72-6
Fórmula molecular C6H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00204215,MFCD09065038
Clave InChI OVLXOTUWFLHWQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2,3-dihydropyrido 2,3-d 1,3 oxazol-2-one, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-ol, 1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2 3h-one, 3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, 2h,3h-1,3 oxazolo 4,5-b pyridin-2-one, pubchem11061, 2-oxooxazolo 4,5-b pyridine
PubChem CID 2799900
ChEBI CHEBI:38580
Nombre IUPAC 3H-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2-ona
SMILES O=C1NC2=NC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1, 3]Oxazolo[4, 5-b]pyridin-2-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 97%