Learn More
2,3-dihidrobenzofurano-5-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30388373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388373 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30388373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4484902G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
CAS 55745-70-5
Fórmula molecular C9 H8 O2
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
SMILES O=Cc1ccc2OCCc2c1
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524