Learn More
Ácido 2,3-dihidrobenzo[b]furano-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10659174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10659174 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10633795 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10659174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 35700-40-4
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00671526
Clave InChI UHXBMSNEECJPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 7-coumarancarboxylic acid, 2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 7-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem16734, acmc-209iiq, dihydrobenzofurancarboxylicacid, 7-dihydrobenzofuran carboxylic acid
PubChem CID 2795014
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carboxílico
SMILES C1COC2=C(C=CC=C21)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%