Learn More
Clorhidrato de 2,3-Dihidrobenzo[b]furan-5-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10672053 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10100782 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10672053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00813CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 55745-74-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00728869
Clave InChI WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminomethyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-5-ylmethylamine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem6985, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethanamine, c-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethylamine
PubChem CID 2735367
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-ilmetanamina
SMILES NCC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Porcentaje de pureza 97%