Learn More
Cloruro de 2,3-dihidrobenzo[b]furano-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458535 250 mg 250 miligramos
15436417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33579.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115010-11-2 | C8H7ClO3S | 218.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115010-11-2
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.65
Número MDL MFCD02677703
Clave InChI RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 83°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza 97%