Learn More
Ácido 2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516314 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10642465 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10516314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00801EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 76429-73-7
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Clave InChI YXYOLVAXVPOIMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem9983, pubchem14824, maybridge1_002497, ksc377a5f, dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dihydrobenzo b furan
PubChem CID 676583
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-carboxílico
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%