Learn More
2,3-Dihidrobenzo[b]furano-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435978 1 g 1 g
15445978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59602.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55745-70-5 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55745-70-5
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00068058
Clave InChI WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
PubChem CID 735901
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde
Densidad 1.177
Punto de ebullición 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6
Cantidad 1 g
Beilstein 124062
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%