Learn More
2,3-Dihidrobenzo[b]furan-5-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10233382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10233382 250 mg 250 miligramos
10039601 1 g 1 g
10783137 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10233382 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00108CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 306936-08-3
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Número MDL MFCD00728868
Clave InChI SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2736118
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbotioamida
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%