Learn More
2,3-Dihidrobenzo[b]furan-5-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10512672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10512672 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10512672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00804DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
CAS 55745-70-5
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H8O2
Número MDL MFCD00068058
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
Clave InChI WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 148.16
PubChem CID 735901
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 95%