Learn More
Ácido 2,3-dihidrobenzo[b]furano-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459227 250 mg 250 miligramos
15449227 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52479.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2,3-dihidrobenzo[b]furano-5-borónico se utiliza en las reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura para preparar nucleósidos halogenados.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua(2,6 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 227305-69-3
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD02681979
Clave InChI ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-boronic acid
Punto de fusión 200°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly Soluble in water(2.6g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 97%