Learn More
2',3'-Dihidro-7'-metil-5'-oxo-espiro[1,3-dioxolano-2,1'(5'H)-indolizina]-6'-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Dihydro-7'-methyl-5'-oxo-spiro[1,3-dioxolane-2,1'(5'H)-indolizine]-6'-carbonitrile |
| CAS | 58610-64-3 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O3/c1-8-6-10-12(16-4-5-17-12)2-3-14(10)11(15)9(8)7-13/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C#N)C(=O)N2CCC3(OCCO3)C2=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 232.24 |