Learn More
2,3-Dihidro-7-azaindol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411829 5 g 5 g
15421829 25 g 25 g
15431829 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64551.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10592-27-5 | C7H8N2 | 120.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se puede utilizar como materia prima farmacéutica e intermedia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10592-27-5
Fórmula molecular C7H8N2
Peso molecular (g/mol) 120.155
Número MDL MFCD06659751
Clave InChI ZFFYPGZDXUPKNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindoline, 2,3-dihydro-7-azaindole, 1h,2h,3h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine 7-azaindoline, pubchem18022, acmc-2098hy, ksc492q5f
PubChem CID 10011889
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-pirrolo[2,3-b]piridina
SMILES C1CNC2=C1C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-7-azaindole
Punto de fusión 78°C to 83°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 116366
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo