Learn More
2,3-Dihidro-6-fenolimidazo[2,1-b]tiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11345549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345549 5 g 5 g
11335549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75224-64-5
Fórmula molecular C12H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 230.285
Número MDL MFCD00268936
Clave InChI XOGXXJXDZCAAPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carbaldehyde, 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo 2,1-b thiazole-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-6-phenylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxaldehyde, 6-phenyl-2h,3h-imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carbaldehyde, 6-phenyl-2h,3h-imidazo 2,1-b 1,3-thiazolidine-5-carbaldehyde, pubchem23678, acmc-1bbx3, 6-phenyl-2,3-dihydro-imidazo 2,1-b thiazole-5-carbaldehyde, 6-phenyl-2,3-dihydroimidazo-2,1-b 1,3 thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 329965
Nombre IUPAC 6-fenil-2,3-dihidroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carbaldehído
SMILES C1CSC2=NC(=C(N21)C=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.29
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.