Learn More
2,3-Dihidro-6-fenolimidazo[2,1-b]tiazol-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 122°C to 124°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.29 |
| Porcentaje de pureza | 97% |