Learn More
2,3-Dihidro-6-metoxi-fenalen-1-ona, TRC
Código de producto. 30369796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369796 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30369796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44958550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-6-methoxy-phenalen-1-one
CAS 100621-80-5
Fórmula molecular C14H12O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-phenalen-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c1-16-13-8-6-9-5-7-12(15)10-3-2-4-11(13)14(9)10/h2-4,6,8H,5,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC(=O)c3cccc1c23
Nombre IUPAC 6-metoxi-2,3-dihidrofenalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 212.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837