Learn More
2,3-Dihidro-6-isociano-1,4-benzodioxina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10442913 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10442913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372770010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-6-isocyano-1, 4-benzodioxine
CAS 174092-82-1
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 87.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7NO2
Número MDL MFCD06200565
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 6-isocyano-4-oxachromane, n-methylidyne-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-aminium, pubchem16170, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-6-isocyanide, 6-isocyano-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-isocyano, 6-isocyano-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-isocyano-2,3-dihydro-benzo b 1,4 dioxine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI AAUQOWLQNFIDQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#[N+]C1=CC2=C(C=C1)OCCO2
Nombre IUPAC 6-isociano-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina
Peso molecular (g/mol) 161.16
PubChem CID 2734808
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dihydro-6-isocyano-1,4-benzodioxine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.