Learn More
2,3-dihidro-5H-1,4-benzodioxepina-5-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333157 1 g 1 g
11343157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13582.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22891-52-7 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22891-52-7
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00236035
Clave InChI PYVNMBGWXYJCCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydro-5h-1,4-benzodioxepin-5-one, 2h-benzo e 1,4 dioxepin-5 3h-one, 2,3-dihydro-5h-1,4-benzodioxipin-5-one, 5h-1,4-benzodioxepin-5-one, 2,3-dihydro, 4-19-00-01699 beilstein handbook reference, 2h,3h-benzo f 1,4-dioxepin-5-one
PubChem CID 211314
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxepina-5-ona
SMILES C1COC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-5H-1,4-benzodioxepin-5-one
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 178°C to 184°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 1 g
Beilstein 4464
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%