Learn More
Sal trisódica del ácido 2,3-dihidro-5-mercapto-3-oxo-4-isotiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Trisodium Salt |
| CAS | 76857-14-2 |
| Fórmula molecular | C4NNa3O3S2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-5-mercapto-3-oxo-4-isothiazolecarboxylic Acid Sodium Salt (1:3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3NO3S2.3Na/c6-2-1(3(7)8)4(9)10-5-2;;;/h9H,(H,5,6)(H,7,8);;;/q;3*+1/p-3 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c([O-])nsc1[S-] |
| Nombre IUPAC | trisodio;3-óxido-5-sulfido-1,2-tiazol-4-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9013 |