Learn More
2,3-Dihidro-5-benzofuranoetanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-5-benzofuranethanol-d4 |
| CAS | 1185079-36-0 |
| Fórmula molecular | C10H8D4O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7,11H,3-6H2/i3D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1ccc2OCCc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |