Learn More
Ácido 2,3-dihidro-5-benzofuranacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid |
| CAS | 69999-16-2 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Benzofuranacetic acid, 2,3-dihydro-, 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic acid, (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid, 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 178.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.063 |