Learn More
Éster Metílico del Ácido 2,3-Dihidro-5-benzofuranacético, TRC
Código de producto. 30385570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385570 1 g
30387875 500 mg
30384676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4484951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155852-41-8
Fórmula molecular C11 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Nombre IUPAC Acetato de metil 2-(2,3-dihidro-1-benzofurano-5-il)acetato
SMILES COC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-11(12)7-8-2-3-10-9(6-8)4-5-14-10/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786