Learn More
Ácido 2,3-dihidro-5-benzofuranacético-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid-d2 |
| CAS | 1216878-16-8 |
| Fórmula molecular | C10H8D2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic Acid-d2, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic Acid-d2, 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic Acid-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O3/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)/i6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)c1ccc2OCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0755 |