Learn More
Éster metílico del ácido 2,3-dihidro-5-benzofuranoacético-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-5-benzofuranacetic Acid-d2 Methyl Ester |
| CAS | 1219153-23-7 |
| Fórmula molecular | C11H10D2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)acetic Acid-d2 Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-13-11(12)7-8-2-3-10-9(6-8)4-5-14-10/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3/i7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)OC)c1ccc2OCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0912 |