Learn More
Clorhidrato de 2,3-dihidro-5,6-dimetoxi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2,3-dihidro-5,6-dimetoxi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 120013-39-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride, Donepezil Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Donepezil Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5,6-dimetoxi-2-(piperidin-4-ilmetil)-2,3-dihidroinden-1-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |