Learn More
2,3-Dihidro-5,6-dimetoxi-2-[(1-óxido-4-piridinil)metileno]-1H-inden-1-uno, TRC
Código de producto. 30010028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010028 250 mg 250 miligramos
30004811 10 mg 10 miligramos
30007153 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD450165250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 896134-06-8
Fórmula molecular C17 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 297.3
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(1-oxido-4-pyridinyl)methylene]-1H-inden-1-one;
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2-[(1-oxidopiridina-1-ium-4-il)metileno]indina-1-one
SMILES COc1cc2CC(=Cc3cc[n+]([O-])cc3)C(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5,6-Dimethoxy-1-oxoindan-2-ylidene)methylpyridine 1-Oxide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18(20)6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)22-2/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1001