Learn More
2,3-Dihidro-3-hidroxi-2-oxo Lisergida, TRC
Código de producto. 18021030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18021030 1 mg 1 miligramo
18090050 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18021030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4495601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111295-09-1
Fórmula molecular C20 H25 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 355.43
Sinónimo 2-Oxo-3-hydroxy-LSD, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-oxo Lysergide
Nombre IUPAC (6aR,9R)-N,N-dietil-5a-hidroxi-7-metil-5-oxo-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxo-3-hydroxy-LSD
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1896