Learn More
2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-4-pirona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyrone |
| CAS | 28564-83-2 |
| Fórmula molecular | C6H8O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2,3-dihydromaltol, 5-Hydroxy-5,6-dihydromaltol, 6-Methyl-3,5-dihydroxy-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one, DDMP, Pyranone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(8)6(9)4(7)2-10-3/h4,7-8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(O)C(=O)C(O)CO1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dihidroxi-6-metil-2,3-dihidropiran-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0423 |