Learn More
1,1-Dióxido de 2,3-dihidro-2-metil-4H-1,2-benzotiazin-4-ona, Mikromol™
Descripción
1,1-Dióxido de 2,3-dihidro-2-metil-4H-1,2-benzotiazin-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 10-1-5510 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1,1-dioxo-3H-1λ ^{6},2-benzotiazin-4-ona |
| Mostrar más |