Learn More
2,3-Dihidro-2-metil-1H-indol-1-Clorhidrato de Amina, TRC
Código de producto. 30382187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382187 50 g
30373394 1 g
30371841 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44964550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102789-79-7
Fórmula molecular C9 H12 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 184.67
Sinónimo 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-metil-2,3-dihidroindol-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0767
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.