Learn More
2,3-Dihidro-2-metil-1H-indol-1-Clorhidrato de Amina, TRC
Código de producto. 30373394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373394 1 g
30382187 50 g
30371841 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4496451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102789-79-7
Fórmula molecular C9 H12 N2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 184.67
Sinónimo 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-metil-2,3-dihidroindol-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylindolin-1-amine hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0767