Learn More
2,3-Dihidro-2,2-dimetilbenzofurano-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30369008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369008 10 mg
30369172 50 mg
30388303 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45344810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123656-34-8
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
SMILES CC1(C)Cc2cc(ccc2O1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-5-carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-11(2)6-8-5-7(10(12)13)3-4-9(8)14-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786